SAB5600279
Anti-Rabbit IgG Fc-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG02, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Fc region of Rabbit IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RMG02, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2