SAB5600269
Anti-Matrix metalloproteinase-12 (MMP-12) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM381, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
MMP-12
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM381, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000—1:2500
western blot: 200-1000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP12(4321)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2