SAB5600251
Anti-N6-Methyladenosine (m6A) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM362, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
m6A
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM362, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
vertebrates, human
tecniche
ELISA: 0.1-3 μg/mL
dot blot: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1— 3 μg/mL
immunoprecipitation (IP): .2-5 μg/mL (Methylated RNA)
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... METTL3(56339)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2