SAB5600226
Anti-Dimethyl-Histone H3 (Lys36) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM141, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36)
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM141, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
vertebrates
tecniche
ELISA: 0.2-1 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys36)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2