SAB5600194
Anti-PEG (methoxy group)-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM105, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM105, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.02-0.5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-1.0 μg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5600194-50UG |