Documenti fondamentali
SAB5600073
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptophysin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM258, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Major synaptic vesicle protein p38 antibody, SYPH , Syn p38
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM258, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYP(6855)
Specificità
This antibody reacts to human Synaptophysin.
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of Synaptophysin
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5600073-100UL4061831498547
SAB5600073-1ML4022536389721