Documenti fondamentali
SAB56000345
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR (phospho Y1068) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM443, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM443, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000-1:4000
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ( pTyr1068)
Specificità
This antibody reacts to human EGF Receptor only when phosphorylated at Tyr1068.
Immunogeno
A phospho-peptide corresponding to human Phospho- EGFR (Tyr1068)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)