SAB56000343
Anti-Granzyme B Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM441, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
C11, CTLA-1, CTSGL1, Cathepsin G-like 1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM441, monoclonal
Reattività contro le specie
human, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:400
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2