SAB56000335
Anti-DDDDK-Tag Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM399, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM399, monoclonal
Reattività contro le specie
all
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 0.001-0.1 μg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB56000335-100UG | 4065266952223 |