SAB5500034
Anti-CD10 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP179, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP179, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
flow cytometry: 1:400
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MME(4311)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)