SAB5300528
Monoclonal Anti-BMP4 antibody produced in mouse
clone 10F4B4, ascites fluid
Sinonimo/i:
BMP2B, BMP2B1, MCOPS6, OFC11, ZYME
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10F4B4, monoclonal
PM
64 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP4(652)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against BMP4
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)