SAB5300458
Monoclonal Anti-GATA3 antibody produced in mouse
clone 7B5, ascites fluid
Sinonimo/i:
GATA3, HDR, MGC2346, MGC5199, MGC5445
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B5, monoclonal
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATA3(2625)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against GATA3
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3