Key Documents
SAB5300336
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AURKA antibody produced in mouse
clone 4G10, ascites fluid
Sinonimo/i:
AIK, ARK1, AURA, BTAK, STK6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey, rat
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790)
Immunogeno
Purified recombinant fragment of human AURKA expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against AURKA
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.