Documenti fondamentali
SAB5300260
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LIPA antibody produced in mouse
clone 9G7F12, ascites fluid
Sinonimo/i:
CESD, LAL, LIPA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (d)
WB
Clone:
9G7F12, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9G7F12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAL(3988)
Immunogeno
Purified recombinant fragment of LAL expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against LAL
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)