Documenti fondamentali
SAB5300144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOL1 antibody produced in mouse
clone 1D4, ascites fluid
Sinonimo/i:
APOL,APO-L, APOL- I
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOL1(8542)
Immunogeno
Purified recombinant fragment of APOL1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against APOL1
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300144-100UL4061837598302