SAB5201375
Monoclonal Anti-Vdac1 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S152B-23, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- hVDAC1, Anti-MGC111064, Anti-Porin, Anti-VDAC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S152B-23, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 30 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VDAC1(7416)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)