Documenti fondamentali
MABN504
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-VDAC1, clone N152B/23
clone N152B/23, from mouse
Sinonimo/i:
Voltage-dependent anion-selective channel protein 1, VDAC-1, hVDAC1, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, Porin 31HL, Porin 31HM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
N152B/23, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, mouse, human
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
30
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N152B/23, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VDAC1(7416)
Descrizione generale
La proteina canale anione selettivo voltaggio-dipendente 1 (VDAC1, VDAC), conosciuta anche come proteina della membrana mitocondriale esterna porina 1, è il recettore della membrana mitocondriale esterna per l'esochinasi e la BCL2L1. La VDAC1 forma un canale che attraversa la membrana mitocondriale ed è coinvolta nella diffusione di piccole molecole, nella regolazione del volume cellulare e nell'apoptosi. Può prendere parte alla formazione del complesso del poro di transizione della permeabilità (PTPC), responsabile della liberazione dei prodotti mitocondriali che innescano l'apoptosi.
Specificità
Questo anticorpo non esibisce reattività crociata con la VDAC2 o la VDAC3 (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina VDAC1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rivela la proteina VDAC utilizzando questo anticorpo monoclonale di topo anti-VDAC 1, clone N152B/23, convalidato per Western blotting e IHC.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Western blotting: un lotto rappresentativo ha dimostrato l'assenza di reattività crociata con VDAC2 o VDAC3 (in base ai risultati di convalida knockout), ha permesso di rivelare la VDAC1 in tessuto epatico di topo wild type e ha riscontrato una perdita di segnale in tessuto ippocampale di topo knockout per VDAC1 mediante immunoblotting (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo diluito 1:250 ha permesso di rivelare la VDAC1 in tessuto di miociti cardiaci umani.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la VDAC1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
Circa 35 kDa, osservato
Stato fisico
Formato: purificata
IgG2aκ monoclonali di topo purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di topo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sujung Jun Kim et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 17(1-2), 228-241 (2021-05-25)
Alzheimer's disease (AD) and other neurodegenerative diseases are characterized by chronic neuroinflammation and a reduction in brain energy metabolism. An important role has emerged for small, non-coding RNA molecules known as microRNAs (miRNAs) in the pathophysiology of many neurodegenerative disorders.
Arnaud Mourier et al.
The Journal of cell biology, 208(4), 429-442 (2015-02-18)
Mitochondria form a dynamic network within the cell as a result of balanced fusion and fission. Despite the established role of mitofusins (MFN1 and MFN2) in mitochondrial fusion, only MFN2 has been associated with metabolic and neurodegenerative diseases, which suggests
Hui San Chin et al.
Nature communications, 9(1), 4976-4976 (2018-11-28)
Intrinsic apoptosis is critical to prevent tumor formation and is engaged by many anti-cancer agents to eliminate tumor cells. BAX and BAK, the two essential mediators of apoptosis, are thought to be regulated through similar mechanisms and act redundantly to
Yung-Cheng Huang et al.
PloS one, 17(1), e0260966-e0260966 (2022-01-25)
Diabetes is a risk factor for Alzheimer's disease (AD), a chronic neurodegenerative disease. We and others have shown prediabetes, including hyperglycemia and obesity induced by high fat and high sucrose diets, is associated with exacerbated amyloid beta (Aβ) accumulation and
Yongfei Yang et al.
Nature communications, 11(1), 433-433 (2020-01-25)
Ferroptosis is a newly defined form of regulated cell death characterized by the iron-dependent accumulation of lipid hydroperoxides. Erastin, the ferroptosis activator, binds to voltage-dependent anion channels VDAC2 and VDCA3, but treatment with erastin can result in the degradation of