Documenti fondamentali
MAB3067
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin 43 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4E6.2
Sinonimo/i:
Gap junction 43 kDa heart protein, connexin 43, gap junction protein, alpha 1, 43kDa, gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43), gap junction protein, alpha-like
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-connessina 43, clone 4E6.2, clone 4E6.2, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, pig, canine
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Descrizione generale
Le connessine sono proteine altamente omologhe che si assemblano in esameri (connessoni) a formare le giunzioni comunicanti, i canali che consentono il passaggio di ioni e di altre piccole molecole (fino a 1,200 dalton) tra cellule vicine. Le giunzioni comunicanti svolgono un importante ruolo in una varietà di processi cellulari tra cui omeostasi, cooperazione e sincronizzazione metabolica intercellulare, morfogenesi, differenziamento cellulare e controllo della crescita. Le connessine maggiormente studiate sono le isoforme da 26, 32, 43 e 45 kDa. La connessina 43 è una proteina di 382 a.a appartenente alla sottofamiglia delle connessine di tipo alfa (gruppo II). È dotata di quattro regioni transmembrana con N terminale e C terminale citoplasmatici. È soggetta ad un rapido turnover: i monomeri di connessina 43 si localizzano nel RE/apparato di Golgi dove costituiscono una scorta disponibile per l'assemblaggio di nuovi connessoni in grado di rimpiazzare quelli che vengono degradati. La connessina 43 è stata rilevata in una varietà di cellule o tessuti tra cui: miociti atriali e ventricolari, cellule granulose, astrociti, fibroblasti, cellule leptomeningee, cervello, polmone, muscolatura liscia, muscolo uterino, rene, cristallino, tessuto epiteliale, cornea e testicolo. È stato inoltre ipotizzato un possibile coinvolgimento della connessina 43 nella comunicazione tra cellule durante la migrazione delle cellule della cresta neurale cardiaca.
Specificità
Connessina-43 Riconosce proteine di peso molecolare 43-47 kDa in analisi di Western blot su lisato di cervello di topo. La sequenza della connessina 43 è identica in topo, ratto e bovino mentre differisce di un solo amminoacido nel maiale. Questa sequenza non ha omologia nota con altre connessine. Indicato anche per il rilevamento di Cx43 in cheratinociti di topo e su sezioni congelate di cuore di ratto.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide sintetico corrispondente alle posizioni 252-270 della sequenza della connessina 43 di topo. Tale sequenza è identica a quella di ratto e bovino.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-connessina 43, clone 4E6.2, rileva i livelli di connessina 43& è stato validato & riportato in pubblicazioni per applicazioni di ELISA, IC, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Western Blotting (rilevamento colorimetrico):
1:1000-10.000 su lisato fresco, si raccomanda l′uso di inibitori delle proteinasi. Riconosce proteine di peso molecolare 43-47 kD in analisi di Western blotting su lisato di cervello di topo.
Immunocitochimica:
una diluizione 1:50-1:250 di un precedente lotto è stata utilizzata in immunocitochimica.
Immunoistochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato usato per rilevare l'espressione della connessina 43 nei cheratinociti degli strati epidermici medio e superiore di sezioni di tessuto di cute umana congelati (Arita, Ken, et al. (2006). Am. J. Pathol. 169:416-423).
Immunoistochimica:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato per rilevare l'espressione della connessina 43 nel tessuto cardiaco di uomo e ratto (diluizione 1:500).
ELISA:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio ELISA.
Le diluizioni ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Qualità
Testato in Western blotting su lisati di cervello di ratto.
Western blotting:
una diluizione 1:1000 di questo anticorpo ha rilevato la connessina 43 in 10 μg di lisato di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
43-47 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, formato liquido in PBS contenente azoturo di sodio.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno dalla data di ricevimento a 2-8 ºC in aliquote non diluite.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di cervello di topo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Gap junctions and connexin expression in human suburothelial interstitial cells.
G P Sui, S Rothery, E Dupont, C H Fry, N J Severs
BJU International null
Gap junctional coupling and connexin immunoreactivity in rabbit retinal glia.
Kathleen R Zahs, Paul W Ceelen
Visual Neuroscience null
Hypoxia and stretch regulate intercellular communication in vascular smooth muscle cells through reactive oxygen species formation.
Cowan, DB; Jones, M; Garcia, LM; Noria, S; del Nido, PJ; McGowan, FX
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology null
Engineered cardiac organoid chambers: toward a functional biological model ventricle.
Eun Jung Lee, Do Eun Kim, Evren U Azeloglu, Kevin D Costa
Tissue Engineering: Part A null
Aluminum impairs gap junctional intercellular communication between astroglial cells in vitro.
Carsten Theiss, Karl Meller
Cell and Tissue Research null