SAB5200064
Monoclonal Anti-KCNB2 antibody produced in mouse
clone S37-89, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-KCNB2, Anti-Kv2.2, S37-89
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S37-89, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 125 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcnb2(117105)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1