SAB5200017
Monoclonal Anti-HIF-1 α antibody produced in mouse
clone ESEE122, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ARNT interacting protein, Anti-HIF1 alpha, ESEE122, Anti-HIF1A, Anti-Hypoxia inducible factor 1 alpha, Anti-MOP1, Anti-PASD8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ESEE122, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
bovine, mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Hif1a(15251)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1