SAB5200009
Monoclonal Anti-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone 39B6, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-N/A, Anti-Nitrotyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
39B6, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, dog, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
nitration (Tyr)
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)