SAB5200006
Monoclonal Anti-CRYAA antibody produced in mouse
clone 1H3.B8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Acry1, Anti-Alpha A Crystallin, Anti-CRYA1, Anti-CRYAA, Anti-Heat Shock protein beta4, Anti-HspB4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H3.B8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 20 kDa
Reattività contro le specie
bovine, rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRYAA(1409)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1