SAB4701065
Monoclonal Anti-TPX2 antibody produced in mouse
clone TPX2-01
Sinonimo/i:
DIL2, HCTP4, REPP86
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TPX2-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_012112.5
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPX2(22974)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico