SAB4700989
Monoclonal Anti-Kinesin (heavy chain) antibody produced in mouse
clone KN-03
Sinonimo/i:
KHC, KIF5, KINHC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KN-03, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Numero d’accesso
Q12840
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF5A(3798)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico