SAB4700973
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone VI-01
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VI-01, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mammals
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
P08670
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700973-100UG |