Documenti fondamentali
SAB4700886
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RRAS2 antibody produced in mouse
clone EM-50
Sinonimo/i:
RRAS2, TC21
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
FACS
Clone:
EM-50, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
flow cytometry: 2 μg/mL
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EM-50, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
P62070
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RRAS2(22800)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody EM-50 recognizes R-Ras2 / TC21 protein and does not react with R-Ras1, H-Ras, K-Ras, and N-Ras.
Immunogeno
Human TC21
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)