Key Documents
SAB4700833
Sigma-Aldrich
Anti-Ms Blnk antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
BASH, Ly57, SLP65
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001365054.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Blnk(17060)
Descrizione generale
The polyclonal antibody reacts with mouse SLP65 / BLNK, a cytosolic adaptor protein identified as two phosphoproteins migrating at 68 and 70 kDa in SDS/PAGE (alternatively spliced forms of human SLP65).
Immunogeno
A fusion protein representing amino acids 171-356 of human BLNK.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.