Documenti fondamentali
SAB4700791
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD137 antibody produced in mouse
clone 4B4-1
Sinonimo/i:
4-1BB, 41BB, TNFRSF9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B4-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NP_001552.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF9(3604)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 4B4-1 recognizes a conformational epitope on CD137, an approximately 40 kDa type I transmembrane protein of the TNFR family expressed mainly on activated T cells.
Immunogeno
Recombinant human CD137 ectodomain
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.