SAB4700741
Monoclonal Anti-TCR α/β antibody produced in mouse
clone R73, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
R73, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Tcrb(24820)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi