Documenti fondamentali
SAB4701045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLIC5 antibody produced in mouse
clone CLIC5-02
Sinonimo/i:
DFNB102, DFNB103, MST130, MSTP130
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CLIC5-02, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NP_001107558
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLIC5(53405)
Descrizione generale
Mouse monoclonal antibody CLIC5-02 recognizes CLIC5a, a 32 kDa protein which is component of actin complexes. Crossreactivity with CLIC5b was not determined.
Immunogeno
KLH-conjugated peptide corresponding to the amino acids 160-173 of human CLIC5a
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.