SAB4700561
Monoclonal Anti-Cd86 low endotoxin antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GL-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd86(12524)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700561-100UG | 4061829672690 |