SAB4700396
Monoclonal Anti-CD29-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-101A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGB1, Anti-Integrin β1 chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-101A, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig, human, canine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)