SAB4700283
Monoclonal Anti-FOLH1-PE antibody produced in mouse
clone GCP-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GCPII, Anti-PSMA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GCP-05, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOLH1(2346)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)