Documenti fondamentali
SAB204908
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Coniugato
biotin conjugate
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Reacts to Human IgG as demonstrated by ELISA or FLISA; minimal cross reactivity to Human IgM, IgA, Macaca muletta or Macaca fascicularis IgG; may react with other species
Stato fisico
1.0 mg in 2.0 mL phosphate buffered saline with sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)