SAB4700237
Monoclonal Anti-CDH1 antibody produced in mouse
clone 67A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD324, Anti-E-CADHERIN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
67A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol