SAB4504657
Anti-phospho-LCK (pSer59) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-IMD22, Anti-LSK, Anti-YT16, Anti-p56lck, Anti-pp58lck
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 58 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer59)
Informazioni sul gene
human ... LCK(3932)
Immunogeno
Immunogen Range: 26-75
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)