SAB4504615
Anti-phospho-LATS1/2 (pThr1079/1041) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-WARTS, Anti-wts
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 126 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr1079/pThr1041)
Informazioni sul gene
human ... LATS1(9113) , LATS2(26524)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1041-1090
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)