SAB4503698
Anti-CD97 β (Cleaved-Ser531) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CD97, TM7LN1, heterodimeric receptor associated with inflammation, leukocyte antigen CD97, seven-transmembrane
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36 kDa
antigen 92 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Ser531)
Informazioni sul gene
human ... CD97(976)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 512-561
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)