SAB4503540
Anti-MAP3K6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
M3K6, MAPKKK6, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6, kinase MAP3K6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 142 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP3K6(9064)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 281-330