SAB4503422
Anti-MNK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MAP kinase signal-integrating kinase 1, MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 1, MKNK1, Map kinase interacting kinase, kinase Mnk1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 51 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MKNK1(8569)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 221-270
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)