SAB4500990
Anti-HEY2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Cardiovascular helix-loop-helix factor 1, HESR-2, Hairy and enhancer of split-related protein 2, Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 2, hCHF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HEY2(23493)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 21-70