SAB4500707
Anti-CELSR3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, Epidermal growth factor-like 1, Flamingo homolog 1, Multiple epidermal growth factor-like domains 2, hFmi1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 358 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CELSR3(1951)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 3195-3244