SAB4200521
Anti-phospho-VASP [pThr278] antibody produced in rabbit
~0.1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~0.1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 40 μL using HEK-293T cells overexpressing human VASP
western blot: 1:5000-10000 using human platelets cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr278)
Informazioni sul gene
human ... VASP(7408)
mouse ... Vasp(22323)
rat ... Vasp(361517)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200521-200UL | 4061837875625 |