Documenti fondamentali
SAB4500232
Sigma-Aldrich
Anti-CHML antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Choroideraemia-like protein, REP-2, Rab escort protein 2, Rab proteins geranylgeranyltransferase component A 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 74 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHML(1122)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-CHML Antibody detects endogenous levels of total CHML protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CHML.
Immunogen Range: 128-177
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)