SAB4500191
Anti-LILRB4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ILT-3, Immunoglobulin-like transcript 3, LIR-5, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 5, Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 49 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LILRB4(11006)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 201-250
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato