Documenti fondamentali
SAB4301913
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
HMW-MAA, MCSP, MCSPG, MEL-CSPG, MSK16
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anti-CSPG4, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
NP_001888
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSPG4(1464)
Immunogeno
Synthetic peptide of human CSPG4
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)