Documenti fondamentali
MAB2029
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteoglicano condroitin-solfato, clone 9.2.27
clone 9.2.27, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CSPG4A, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9.2.27, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSPG4(1464)
Specificità
Riconosce sia la glicoproteina centrale del proteoglicano condroitin-solfato maturo di 250 kDa, sia i suoi precursori polipeptidici di 210, 220 e 240 kDa (Bumoi et al., 1984). Reagisce con cellule umane di melanoma e glioma e con le cellule endoteliali cerebrali in proliferazione.
Immunogeno
Estratto di cellule di melanoma umano M14 privato di fibronectina e legato a lectina di Lens culinaris (lenticchia) immobilizzata su Sepharose. (Morgan et al., 1981).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Il proteoglicano condroitin-solfato è rivelabile utilizzando questo anticorpo anti-proteoglicano condroitin-solfato, clone 9.2.27, convalidato per l′uso nei saggi di FC, IF & IP.
Microscopia a immunofluorescenza di cellule in coltura (Bumoi et al., 1984; Schrappe et al., 1992). Si veda anche il lavoro di Legg J et al (2003) Development 130:6049-6063 (sezioni congelate fissate in PFA 3%).
Microscopia a immunoelettroni (Bumoi et al., 1984)
Immunoprecipitazione: 1μg/10E6 cellule (Bumoi et al., 1984; Morgan et al., 1981)
FACS: 1-2μg/10E6 cellule
Functional block of melanoma cell spreading (Morgan et al., 1981), glioma cell proliferation3 and tumor growth in nude mice (Morgan et al., 1981; Schrappe et al., 1992).
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata in PBS 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M, contenente azoturo di sodio 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Alterations of bone marrow-derived endothelial progenitor cells following acute pulmonary embolism in mice.
Wan J, Lu LJ, Miao R, Liu J, Xu XX, Yang T, Hu QH, Wang J, Wang C
Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.) null
Biosynthetic studies of proteoglycans in human melanoma cells with a monoclonal antibody to a core glycoprotein of chondroitin sulfate proteoglycans.
Bumol, T F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 259, 12733-12741 (1984)
Production and characterization of monoclonal antibody to a melanoma specific glycoprotein.
Morgan, A C, et al.
Hybridoma, 1, 27-36 (1981)
Nina Schultz et al.
Aging cell, 17(3), e12728-e12728 (2018-02-18)
The population of brain pericytes, a cell type important for vessel stability and blood brain barrier function, has recently been shown altered in patients with Alzheimer's disease (AD). The underlying reason for this alteration is not fully understood, but progressive
Culture, Immortalization and Characterization of Human Meibomian Gland Epithelial Cells.
Liu S, Hatton MP, Khandelwal P, Sullivan DA
Investigative Ophthalmology & Visual Science null