Documenti fondamentali
SAB4301791
Sigma-Aldrich
Anti-HTR2A
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
5-HT2A, HTR2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
NP_000612
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR2A(3356)
Immunogeno
Synthetic peptide of human HTR2A
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Barbara Chruścicka et al.
ACS chemical neuroscience, 10(7), 3225-3240 (2019-05-01)
The oxytocin receptor (OTR) and the 5-hydroxytryptamine 2A receptor (5-HTR2A) are expressed in similar brain regions modulating central pathways critical for social and cognition-related behaviors. Signaling crosstalk between their endogenous ligands, oxytocin (OT) and serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), highlights the complex