Documenti fondamentali
SAB4301580
Sigma-Aldrich
Anti-Period Circadian Protein 2 (Phospho-SER662)
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KIAA0347, Period circadian protein 2, hPER2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
Numero d’accesso
AC012485
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer662)
Informazioni sul gene
human ... PER2(8864)
Immunogeno
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 662 (A-E-S(p)-V-A) derived from Human Period Circadian Protein 2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)