SAB4300548
Anti-IGF1R (Ab-1280) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD221 antibody produced in rabbit, Anti-IGFIR antibody produced in rabbit, Anti-JTK13 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142170 antibody produced in rabbit, Anti-insulin-like growth factor 1 receptor antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~200 kDa
~95 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
( S-F-Y-Y-S)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4300548-100UG | 4061833477274 |